2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302128-1G
PC302128-5G
PC302128-10G
APOSPC302128-1GEA
117
EUR
APOSPC302128-1G
APOSPC302128-5G
APOSPC302128-10G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule:
C₁₀H₉ClF₃NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06660185 CAS nummer: 64134-20-9 |