2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302129-1G PC302129-5G
APOSPC302129-1GEA 117 EUR
APOSPC302129-1G APOSPC302129-5G
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660212
CAS nummer: 1259958-87-6