2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302130-1G PC302130-5G PC302130-10G
APOSPC302130-1GEA 117 EUR
APOSPC302130-1G APOSPC302130-5G APOSPC302130-10G
2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116005
CAS nummer: 603940-86-9