2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302131-1G PC302131-5G PC302131-10G
APOSPC302131-1GEA 172 EUR
APOSPC302131-1G APOSPC302131-5G APOSPC302131-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116000
CAS nummer: 1259993-82-2