2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302132-1G PC302132-5G PC302132-10G
APOSPC302132-1GEA 131 EUR
APOSPC302132-1G APOSPC302132-5G APOSPC302132-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115995
CAS nummer: 439587-15-2