2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302133-1G PC302133-5G
APOSPC302133-1GEA 117 EUR
APOSPC302133-1G APOSPC302133-5G
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116029
CAS nummer: 1259965-62-2