2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302134-1G PC302134-5G PC302134-10G
APOSPC302134-1GEA 117 EUR
APOSPC302134-1G APOSPC302134-5G APOSPC302134-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115996
CAS nummer: 1259994-87-0