2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302135-1G PC302135-5G
APOSPC302135-1GEA 117 EUR
APOSPC302135-1G APOSPC302135-5G
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660228
CAS nummer: 1043500-50-0