2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302136-1G PC302136-5G PC302136-10G
APOSPC302136-1GEA 117 EUR
APOSPC302136-1G APOSPC302136-5G APOSPC302136-10G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115999
CAS nummer: 1043500-58-8