3-Chloro-2,4-difluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302137-1G PC302137-5G PC302137-10G
APOSPC302137-1GEA 158 EUR
APOSPC302137-1G APOSPC302137-5G APOSPC302137-10G
3-Chloro-2,4-difluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2,4-difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈ClF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660336
CAS nummer: 1259964-91-4