3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302138-1G PC302138-5G PC302138-10G
APOSPC302138-1GEA 117 EUR
APOSPC302138-1G APOSPC302138-5G APOSPC302138-10G
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈ClF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116006
CAS nummer: 1260006-14-1