3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302139-1G PC302139-5G PC302139-10G
APOSPC302139-1GEA 117 EUR
APOSPC302139-1G APOSPC302139-5G APOSPC302139-10G
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116027
CAS nummer: 7731-00-2