3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302140-1G PC302140-5G
APOSPC302140-1GEA 117 EUR
APOSPC302140-1G APOSPC302140-5G
3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660341
CAS nummer: 1260004-83-8