3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302141-1G PC302141-5G PC302141-10G
APOSPC302141-1GEA 117 EUR
APOSPC302141-1G APOSPC302141-5G APOSPC302141-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115998
CAS nummer: 1215491-31-8