3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302142-1G PC302142-5G
APOSPC302142-1GEA 129 EUR
APOSPC302142-1G APOSPC302142-5G
3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05227943
CAS nummer: 603105-73-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable