3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302144-1G PC302144-5G
APOSPC302144-1GEA 129 EUR
APOSPC302144-1G APOSPC302144-5G
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197.206 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05227967
CAS nummer: 603106-28-1