4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302145-1G PC302145-5G
APOSPC302145-1GEA 111 EUR
APOSPC302145-1G APOSPC302145-5G
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈ClF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660351
CAS nummer: 1259973-46-0