4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302150-1G PC302150-5G PC302150-10G
APOSPC302150-1GEA 117 EUR
APOSPC302150-1G APOSPC302150-5G APOSPC302150-10G
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₁H₁₄FNO₂
Smeltpunt: 245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832378
CAS nummer: 1259957-45-3