4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302151-1G PC302151-5G PC302151-10G PC302151-25G PC302151-100G
APOSPC302151-1GEA 129 EUR
APOSPC302151-1G APOSPC302151-5G APOSPC302151-10G APOSPC302151-25G APOSPC302151-100G
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116031
CAS nummer: 1259956-32-5