2,3-Dichloro-6-fluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302152-5G PC302152-10G PC302152-1G
APOSPC302152-5GEA 145 EUR
APOSPC302152-5G APOSPC302152-10G APOSPC302152-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoyl chloride 98%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂Cl₃FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115871
CAS nummer: 886497-44-5
UN: 1760
ADR: 8,III