2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302157-1G PC302157-5G
APOSPC302157-1GEA 290 EUR
APOSPC302157-1G APOSPC302157-5G
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
MW: 183.155 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115940
CAS nummer: 886499-36-1