2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Cyanomethyl)-2,4-difluoroanisole
PC302162-1G PC302162-5G
APOSPC302162-1GEA 106 EUR
APOSPC302162-1G APOSPC302162-5G
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115909
CAS nummer: 886498-69-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III