2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302163-25G PC302163-5G PC302163-1G
APOSPC302163-25GEA 499 EUR
APOSPC302163-25G APOSPC302163-5G APOSPC302163-1G
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660181
CAS nummer: 886502-09-6