2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302177-10G PC302177-5G
APOSPC302177-10GEA 262 EUR
APOSPC302177-10G APOSPC302177-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115959
CAS nummer: 191604-91-8