3-Chloro-2,4-difluorobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302191-10G PC302191-5G PC302191-1G
APOSPC302191-10GEA 374 EUR
APOSPC302191-10G APOSPC302191-5G APOSPC302191-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzamide 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄ClF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116004
CAS nummer: 886501-21-9