3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC302197-1G PC302197-5G
APOSPC302197-1GEA 330 EUR
APOSPC302197-1G APOSPC302197-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃NO
MW: 235.59 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660312
CAS nummer: 433938-69-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III