3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302199-1G PC302199-5G
APOSPC302199-1GEA 106 EUR
APOSPC302199-1G APOSPC302199-5G
3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₀F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258735
CAS nummer: 1017778-44-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable