3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302200-1G PC302200-5G
APOSPC302200-1GEA 161 EUR
APOSPC302200-1G APOSPC302200-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660209
CAS nummer: 1261148-97-3