4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302204-1G PC302204-5G
APOSPC302204-1GEA 81.8 EUR
APOSPC302204-1G APOSPC302204-5G
4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
4,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₈F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660221
CAS nummer: 886499-69-0