4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302205-1G PC302205-5G PC302205-10G
APOSPC302205-1GEA 110 EUR
APOSPC302205-1G APOSPC302205-5G APOSPC302205-10G
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660349
CAS nummer: 886761-74-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III