4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC302208-1G PC302208-5G PC302208-10G PC302208-25G
APOSPC302208-1GEA 38 EUR
APOSPC302208-1G APOSPC302208-5G APOSPC302208-10G APOSPC302208-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃NO
MW: 235.59 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660250
CAS nummer: 886500-97-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III