4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302213-1G PC302213-5G
APOSPC302213-1GEA 149 EUR
APOSPC302213-1G APOSPC302213-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660259
CAS nummer: 886501-38-8