4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302216-1G PC302216-5G
APOSPC302216-1GEA 80.4 EUR
APOSPC302216-1G APOSPC302216-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetonitrile 96%
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832374
CAS nummer: 1000513-61-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III