6-Chloro-2-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302219-1G PC302219-5G PC302219-10G
APOSPC302219-1GEA 111 EUR
APOSPC302219-1G APOSPC302219-5G APOSPC302219-10G
6-Chloro-2-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
6-Chloro-2-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660188
CAS nummer: 1259982-09-6