2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302234-1G PC302234-5G PC302234-10G
APOSPC302234-1GEA 137 EUR
APOSPC302234-1G APOSPC302234-5G APOSPC302234-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇ClFNO
Smeltpunt: 53…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832267
CAS nummer: 1017777-64-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III