2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302242-1G PC302242-5G PC302242-10G
APOSPC302242-1GEA 96.4 EUR
APOSPC302242-1G APOSPC302242-5G APOSPC302242-10G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₄BrF₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258673
CAS nummer: 1017778-46-9