2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302257-1G PC302257-5G
APOSPC302257-1GEA 162 EUR
APOSPC302257-1G APOSPC302257-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205.177 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832242
CAS nummer: 400771-42-8