2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302258-1G PC302258-5G PC302258-10G
APOSPC302258-1GEA 123 EUR
APOSPC302258-1G APOSPC302258-5G APOSPC302258-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832243
CAS nummer: 1000542-90-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III