3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302263-1G PC302263-5G
APOSPC302263-1GEA 215 EUR
APOSPC302263-1G APOSPC302263-5G
3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832372
CAS nummer: 1017779-58-6