3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302275-1G PC302275-5G PC302275-10G
APOSPC302275-1GEA 129 EUR
APOSPC302275-1G APOSPC302275-5G APOSPC302275-10G
3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
Formule: C₆H₃Cl₂FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025387
CAS nummer: 916420-67-2