3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302277-1G PC302277-5G
APOSPC302277-1GEA 103 EUR
APOSPC302277-1G APOSPC302277-5G
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06823952
CAS nummer: 900027-13-6