3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302285-1G PC302285-5G PC302285-10G PC302285-25G
APOSPC302285-1GEA 233 EUR
APOSPC302285-1G APOSPC302285-5G APOSPC302285-10G APOSPC302285-25G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrClF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23795329
CAS nummer: 1431329-66-6
UN: 3265
ADR: 8,III