3-Chloro-4-ethoxy-5-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302287-1G PC302287-5G PC302287-10G
APOSPC302287-1GEA 137 EUR
APOSPC302287-1G APOSPC302287-5G APOSPC302287-10G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluoroaniline 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluoroaniline
Formule: C₈H₉ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832340
CAS nummer: 1017778-85-6