3-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302299-1G PC302299-5G
APOSPC302299-1GEA 87.6 EUR
APOSPC302299-1G APOSPC302299-5G
3-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 98%
3-Fluoro-2-methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999421
CAS nummer: 1092460-67-7