3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302301-1G PC302301-5G
APOSPC302301-1GEA 205 EUR
APOSPC302301-1G APOSPC302301-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242.555 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660206
CAS nummer: 886499-09-8
UN: 3265
ADR: 8 III