3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302313-1G PC302313-5G
APOSPC302313-1GEA 161 EUR
APOSPC302313-1G APOSPC302313-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₂
Smeltpunt: 170…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519311
CAS nummer: 1092460-62-2