4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302321-25G PC302321-5G PC302321-1G
APOSPC302321-25GEA 499 EUR
APOSPC302321-25G APOSPC302321-5G APOSPC302321-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115838
CAS nummer: 98187-13-4