4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302325-1G PC302325-5G
APOSPC302325-1GEA 271 EUR
APOSPC302325-1G APOSPC302325-5G
4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid 97%
4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₅ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23795326
CAS nummer: 1163258-83-0