4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302326-1G PC302326-5G
APOSPC302326-1GEA 84.7 EUR
APOSPC302326-1G APOSPC302326-5G
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09923910
CAS nummer: 1000540-50-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III