2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302336-1G PC302336-250MG
APOSPC302336-1GEA 1930 EUR
APOSPC302336-1G APOSPC302336-250MG
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClF₆O₂S₂
MW: 320.66 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054239
CAS nummer: 1706462-71-6